Octafluorobut-1-ene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC408169-25G PC408169-5G
APOSPC408169-25GEA 1140 EUR
APOSPC408169-25G APOSPC408169-5G
Octafluorobut-1-ene
Octafluorobut-1-ene
Formel: C₄F₈
Molecular Weight: 200,03 g/mol
Siedepunkt: 6 °C
Dichte: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16619652
CAS-Nummer: 357-26-6
UN: 3163
ADR: 2.2,