2-Iodo-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC408219-10G PC408219-5G
APOSPC408219-10GEA 1540 EUR
APOSPC408219-10G APOSPC408219-5G
2-Iodo-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
2-Iodo-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
Formel: C₃HF₆I
Molecular Weight: 277.935 g/mol
Siedepunkt: 58 °C
Dichte: 2.11 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00040984
CAS-Nummer: 4141-91-7