2-Bromo-3,4-difluorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC408284-5G
APOSPC408284-5GEA 58 EUR
APOSPC408284-5G
2-Bromo-3,4-difluorobenzoic acid
2-Bromo-3,4-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrF₂O₂
Molecular Weight: 236,998 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09835210
CAS-Nummer: 170108-05-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III