5-Fluoro-2-pyridinecarboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Fluoropicolinamide
PC408426-25G
APOSPC408426-25GEA 194 EUR
APOSPC408426-25G
5-Fluoro-2-pyridinecarboxamide
5-Fluoro-2-pyridinecarboxamide
Formel: C₆H₅FN₂O
Molecular Weight: 140,115 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11976463
CAS-Nummer: 499796-71-3