3-(N-Methyl-Aminomethyl)-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC408450-1G PC408450-250MG
APOSPC408450-1GEA 348 EUR
APOSPC408450-1G APOSPC408450-250MG
3-(N-Methyl-Aminomethyl)-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 95%
3-(N-Methyl-Aminomethyl)-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₇H₁₀F₃N₃
Molecular Weight: 193,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20491585
CAS-Nummer: 1345510-63-5