5-Fluoro-2-methylpyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC408557-1G PC408557-250MG
APOSPC408557-1GEA 149 EUR
APOSPC408557-1G APOSPC408557-250MG
5-Fluoro-2-methylpyrimidine
5-Fluoro-2-methylpyrimidine
Formel: C₅H₅FN₂
Molecular Weight: 112,105 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16611294
CAS-Nummer: 54376-50-0