2-Fluoropyrimidin-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC408561-1G PC408561-250MG
APOSPC408561-1GEA 615 EUR
APOSPC408561-1G APOSPC408561-250MG
2-Fluoropyrimidin-4-amine
2-Fluoropyrimidin-4-amine
Formel: C₄H₄FN₃
Molecular Weight: 113,093 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00769380
CAS-Nummer: 96548-91-3