N-t-BOC-4,4-Difluoro-L-prolinamide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (S)-tert-Butyl 2-carbamoyl-4,4-difluoropyrrolidine-1-carboxylate
PC409003-1G PC409003-250MG PC409003-5G
APOSPC409003-1GEA 287 EUR
APOSPC409003-1G APOSPC409003-250MG APOSPC409003-5G
N-t-BOC-4,4-Difluoro-L-prolinamide
N-t-BOC-4,4-Difluoro-L-prolinamide
Formel: C₁₀H₁₆F₂N₂O₃
Molecular Weight: 250.242 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06797011
CAS-Nummer: 426844-50-0