2-Cyano-4,4-Difluorocyclohexanone
Lieferant: Apollo Scientific
PC409041-1G PC409041-5G
APOSPC409041-1GEA 314 EUR
APOSPC409041-1G APOSPC409041-5G
2-Cyano-4,4-Difluorocyclohexanone
2-Cyano-4,4-Difluorocyclohexanone
Formel: C₇H₇F₂NO
Molecular Weight: 159,133 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19442120
CAS-Nummer: 1309602-28-5