4-(Difluoromethoxy)-2-methylaniline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC410009-1G PC410009-5G
APOSPC410009-1GEA 66.7 EUR
APOSPC410009-1G APOSPC410009-5G
4-(Difluoromethoxy)-2-methylaniline hydrochloride
4-(Difluoromethoxy)-2-methylaniline hydrochloride
Formel: C₈H₉F₂NO·ClH
Molecular Weight: 209,621 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04967256
CAS-Nummer: 1185175-00-1