4-(2,2-Difluoroethoxy)aniline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC410078-1G PC410078-5G
APOSPC410078-1GEA 0 EUR
APOSPC410078-1G APOSPC410078-5G
4-(2,2-Difluoroethoxy)aniline hydrochloride
4-(2,2-Difluoroethoxy)aniline hydrochloride
Formel: C₈H₉F₂NO·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16621779
CAS-Nummer: 1431965-53-5