2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)ethanamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC410202-1G
PC410202-250MG
APOSPC410202-1GEA
916
EUR
APOSPC410202-1G
APOSPC410202-250MG
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)ethanamine hydrochloride 95%
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)ethanamine hydrochloride
Formel:
C₄H₈F₃NO·ClH Molecular Weight: 179,569 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03196899 CAS-Nummer: 1035041-75-8 |