6,6-Difluorospiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC411286-1G PC411286-250MG PC411286-500MG
APOSPC411286-1GEA 1830 EUR
APOSPC411286-1G APOSPC411286-250MG APOSPC411286-500MG
6,6-Difluorospiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
6,6-Difluorospiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
Formel: C₉H₁₂F₂O₂
Molecular Weight: 190,187 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27995747
CAS-Nummer: 1447943-53-4