1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC411300-1G PC411300-5G
APOSPC411300-1GEA 122 EUR
APOSPC411300-1G APOSPC411300-5G
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₄H₄F₂N₂
Molecular Weight: 118,085 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04971168
CAS-Nummer: 908014-77-7
UN: 1993
ADR: 3,III