1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC411304-1G PC411304-5G
APOSPC411304-1GEA 30.6 EUR
APOSPC411304-1G APOSPC411304-5G
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Formel: C₄H₅F₂N₃·ClH
Molecular Weight: 169,56 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD14705743
CAS-Nummer: 1221726-31-3