1-(2-Fluoroethyl)-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC411305-1G PC411305-5G
APOSPC411305-1GEA 30.6 EUR
APOSPC411305-1G APOSPC411305-5G
1-(2-Fluoroethyl)-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazole
1-(2-Fluoroethyl)-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₆H₈FIN₂
Molecular Weight: 254,044 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD25949444
CAS-Nummer: 1443278-85-0