4-Methyl-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC411313-1G PC411313-5G
APOSPC411313-1GEA 69.6 EUR
APOSPC411313-1G APOSPC411313-5G
4-Methyl-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
4-Methyl-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
Formel: C₉H₁₀F₃NO
Molecular Weight: 205.177 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09943424
CAS-Nummer: 186387-92-8