3-(Difluoromethoxy)-4-methoxyaniline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC411314-1G PC411314-5G
APOSPC411314-1GEA 33.5 EUR
APOSPC411314-1G APOSPC411314-5G
3-(Difluoromethoxy)-4-methoxyaniline hydrochloride
3-(Difluoromethoxy)-4-methoxyaniline hydrochloride
Formel: C₈H₉F₂NO₂·ClH
Molecular Weight: 225.62 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD25371276
CAS-Nummer: 1431962-33-2