2-(Difluoromethoxy)-3-methoxyaniline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC411316-1G PC411316-5G
APOSPC411316-1GEA 34.8 EUR
APOSPC411316-1G APOSPC411316-5G
2-(Difluoromethoxy)-3-methoxyaniline hydrochloride
2-(Difluoromethoxy)-3-methoxyaniline hydrochloride
Formel: C₈H₉F₂NO₂·ClH
Molecular Weight: 225,62 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD25371294
CAS-Nummer: 1431969-97-9