4-Chloro-1-(2-fluoroethyl)-1H-pyrazole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC411327-1G PC411327-5G
APOSPC411327-1GEA 87 EUR
APOSPC411327-1G APOSPC411327-5G
4-Chloro-1-(2-fluoroethyl)-1H-pyrazole 95+%
4-Chloro-1-(2-fluoroethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₅H₆ClFN₂
Molecular Weight: 148,566 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD25371345
CAS-Nummer: 1429419-75-9