4-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC411333-1G PC411333-5G
APOSPC411333-1GEA 197 EUR
APOSPC411333-1G APOSPC411333-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₅H₅F₃N₂
Molecular Weight: 150.102 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01312008
CAS-Nummer: 153085-14-4