1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC411336-1G PC411336-25G PC411336-5G
APOSPC411336-1GEA 0 EUR
APOSPC411336-1G APOSPC411336-25G APOSPC411336-5G
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₅H₄F₂N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11558118
CAS-Nummer: 1174305-81-7