4-Bromo-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC411338-1G PC411338-25G PC411338-5G
APOSPC411338-1GEA 26.1 EUR
APOSPC411338-1G APOSPC411338-25G APOSPC411338-5G
4-Bromo-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₅H₄BrF₃N₂
Molecular Weight: 228.998 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12824332
CAS-Nummer: 1049730-37-1