2-Fluoro-5-isopropylphenylboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (2-Fluoro-5-isopropylphenyl)boronic acid
PC412198-1G PC412198-250MG
APOSPC412198-1GEA 430 EUR
APOSPC412198-1G APOSPC412198-250MG
2-Fluoro-5-isopropylphenylboronic acid
2-Fluoro-5-isopropylphenylboronic acid
Formel: C₉H₁₂BFO₂
Molecular Weight: 182 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17015760
CAS-Nummer: 1256354-92-3