3-Bromo-4-fluorobenzeneboronic acid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-Bromo-4-fluorophenyl)boronic acid, 3-Bromo-4-fluorophenylboronic acid
PC412252-1G
PC412252-250MG
PC412252-5G
APOSPC412252-1GEA
213
EUR
APOSPC412252-1G
APOSPC412252-250MG
APOSPC412252-5G
3-Bromo-4-fluorobenzeneboronic acid 99%
3-Bromo-4-fluorobenzeneboronic acid
Formel:
C₆H₅BBrFO₂ Molecular Weight: 218.816 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13195642 CAS-Nummer: 1092533-91-9 |