2,4-Difluoro-5-methoxyphenylboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC412365-1G PC412365-250MG
APOSPC412365-1GEA 406 EUR
APOSPC412365-1G APOSPC412365-250MG
2,4-Difluoro-5-methoxyphenylboronic acid 98%
2,4-Difluoro-5-methoxyphenylboronic acid
Formel: C₇H₇BF₂O₃
Molecular Weight: 187,936 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD21609510
CAS-Nummer: 1395417-65-8