2-Ethoxy-6-trifluoromethylpyridine-4-boronic acid, pinacol ester 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC412398-1G PC412398-5G
APOSPC412398-1GEA 255 EUR
APOSPC412398-1G APOSPC412398-5G
2-Ethoxy-6-trifluoromethylpyridine-4-boronic acid, pinacol ester 96%
2-Ethoxy-6-trifluoromethylpyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₄H₁₉BF₃NO₃
Molecular Weight: 317.112 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17214287
CAS-Nummer: 1256359-30-4