4-Fluorobenzylboronic acid, pinacol ester 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(4-Fluorobenzyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC412402-1G
PC412402-250MG
APOSPC412402-1GEA
207
EUR
APOSPC412402-1G
APOSPC412402-250MG
4-Fluorobenzylboronic acid, pinacol ester 95+%
4-Fluorobenzylboronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₃H₁₈BFO₂ Molecular Weight: 236,09 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10698519 CAS-Nummer: 243145-83-7 |