[2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl]boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid, 2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
PC412422-1G PC412422-5G
APOSPC412422-1GEA 125 EUR
APOSPC412422-1G APOSPC412422-5G
[2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl]boronic acid
[2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl]boronic acid
Formel: C₇H₈BFO₃
Molecular Weight: 169,946 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD21603758
CAS-Nummer: 1331945-14-2