2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC412497-25G PC412497-5G PC412497-1G
APOSPC412497-25GEA 911 EUR
APOSPC412497-25G APOSPC412497-5G APOSPC412497-1G
2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formel: C₇H₆BF₃O₄
Molecular Weight: 221.926 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18397559
CAS-Nummer: 1354819-26-3