3-Methyl-4-trifluoromethoxyphenylboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC412525-1G PC412525-250MG
APOSPC412525-1GEA 0 EUR
APOSPC412525-1G APOSPC412525-250MG
3-Methyl-4-trifluoromethoxyphenylboronic acid
3-Methyl-4-trifluoromethoxyphenylboronic acid
Formel: C₈H₈BF₃O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11504858
CAS-Nummer: 871362-79-7