4-Chloro-5-(difluoromethyl)-2-fluoro-1,3-thiazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4170-1G PC4170-5G
APOSPC4170-1GEA 357 EUR
APOSPC4170-1G APOSPC4170-5G
4-Chloro-5-(difluoromethyl)-2-fluoro-1,3-thiazole 98%
4-Chloro-5-(difluoromethyl)-2-fluoro-1,3-thiazole
Formel: C₄HClF₃NS
Molecular Weight: 187.571 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04972713
CAS-Nummer: 105315-45-5