N-(4-Fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4'-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzanilide
PC4175W-1G PC4175W-5G
APOSPC4175W-1GEA 91.9 EUR
APOSPC4175W-1G APOSPC4175W-5G
N-(4-Fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
N-(4-Fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₁₄H₉F₄NO
Schmelzpunkt: 101…102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00045089
CAS-Nummer: 33489-71-3