cis-3-Fluorocyclobutan-1-amine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: cis-1-Amino-3-fluorocyclobutane hydrochloride, cis-3-Fluorocyclobutanamine hydrochloride
PC420030-100MG PC420030-250MG
APOSPC420030-100MGEA 348 EUR
APOSPC420030-100MG APOSPC420030-250MG
cis-3-Fluorocyclobutan-1-amine hydrochloride 95%
cis-3-Fluorocyclobutan-1-amine hydrochloride
Formel: C₄H₈FN·ClH
Molecular Weight: 125,572 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23106124
CAS-Nummer: 1408075-13-7