3-Bromo-1,1-difluorocyclobutane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC420032-1G PC420032-500MG PC420032-250MG
APOSPC420032-1GEA 410 EUR
APOSPC420032-1G APOSPC420032-500MG APOSPC420032-250MG
3-Bromo-1,1-difluorocyclobutane
3-Bromo-1,1-difluorocyclobutane
Formel: C₄H₅BrF₂
Molecular Weight: 170,983 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD22989493
CAS-Nummer: 1310729-91-9
UN: 1993
ADR: 3,III