4'-Chloro-2-(3,4-difluorophenyl)acetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC421001-1G PC421001-250MG PC421001-5G
APOSPC421001-1GEA 139 EUR
APOSPC421001-1G APOSPC421001-250MG APOSPC421001-5G
4'-Chloro-2-(3,4-difluorophenyl)acetophenone
4'-Chloro-2-(3,4-difluorophenyl)acetophenone
Formel: C₁₄H₉ClF₂O
Molecular Weight: 266.67 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23417249
CAS-Nummer: 1373156-53-6