3'-Fluoro-2-(3-fluorophenyl)acetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,2-Bis(3-fluorophenyl)ethanone
PC421007-1G PC421007-5G PC421007-250MG
APOSPC421007-1GEA 139 EUR
APOSPC421007-1G APOSPC421007-5G APOSPC421007-250MG
3'-Fluoro-2-(3-fluorophenyl)acetophenone
3'-Fluoro-2-(3-fluorophenyl)acetophenone
Formel: C₁₄H₁₀F₂O
Molecular Weight: 232,225 g/mol
Schmelzpunkt: 49…51 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD12605191
CAS-Nummer: 40281-51-4