2',4'-Dichloro-2-(4-fluorophenyl)acetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)ethanone
PC421010-1G
PC421010-250MG
PC421010-5G
APOSPC421010-1GEA
139
EUR
APOSPC421010-1G
APOSPC421010-250MG
APOSPC421010-5G
2',4'-Dichloro-2-(4-fluorophenyl)acetophenone
2',4'-Dichloro-2-(4-fluorophenyl)acetophenone
Formel:
C₁₄H₉Cl₂FO Molecular Weight: 283,125 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16350604 CAS-Nummer: 611220-24-7 |