2-Chloro-6-(difluoromethoxy)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC421028-1G PC421028-500MG
APOSPC421028-1GEA 301 EUR
APOSPC421028-1G APOSPC421028-500MG
2-Chloro-6-(difluoromethoxy)pyridine
2-Chloro-6-(difluoromethoxy)pyridine
Formel: C₆H₄ClF₂NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13185850
CAS-Nummer: 1214377-45-3