3-Trifluoromethyoxy-pyridin-2-ylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Trifluoromethoxy)pyridin-2-amine
PC421031-1G PC421031-250MG PC421031-5G
APOSPC421031-1GEA 253 EUR
APOSPC421031-1G APOSPC421031-250MG APOSPC421031-5G
3-Trifluoromethyoxy-pyridin-2-ylamine
3-Trifluoromethyoxy-pyridin-2-ylamine
Formel: C₆H₅F₃N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19690154
CAS-Nummer: 1206981-49-8