5-Bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carbonitrile
PC421042-100MG
PC421042-250MG
APOSPC421042-100MGEA
88.6
EUR
APOSPC421042-100MG
APOSPC421042-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
Formel:
C₇H₂BrF₃N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18261445 CAS-Nummer: 1070892-04-4 |