2-Amino-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
PC421075-100MG
PC421075-1G
PC421075-250MG
APOSPC421075-100MGEA
74.1
EUR
APOSPC421075-100MG
APOSPC421075-1G
APOSPC421075-250MG
2-Amino-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-Amino-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₇H₇F₃N₂O Molecular Weight: 192.138 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16606208 CAS-Nummer: 1227571-99-4 |