1-Bromo-2,3-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC421100-10G PC421100-1G PC421100-5G
APOSPC421100-10GEA 1400 EUR
APOSPC421100-10G APOSPC421100-1G APOSPC421100-5G
1-Bromo-2,3-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1-Bromo-2,3-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₂BrF₅O
Molecular Weight: 276,986 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22580964
CAS-Nummer: 1417569-62-0