2-Bromo-3-fluoro-5-methylaniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC421121-1G PC421121-250MG
APOSPC421121-1GEA 473 EUR
APOSPC421121-1G APOSPC421121-250MG
2-Bromo-3-fluoro-5-methylaniline 97%
2-Bromo-3-fluoro-5-methylaniline
Formel: C₇H₇BrFN
Molecular Weight: 204.04 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28739689
CAS-Nummer: 1805421-04-8