2-Chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
PC421158-1G
PC421158-5G
APOSPC421158-1GEA
95.7
EUR
APOSPC421158-1G
APOSPC421158-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinic acid 97%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinic acid
Formel:
C₇H₃ClF₃NO₂ Molecular Weight: 225.552 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13188811 CAS-Nummer: 796090-23-8 |