4-Bromo-1-(difluoromethyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC421172-1G PC421172-5G PC421172-250MG
APOSPC421172-1GEA 198 EUR
APOSPC421172-1G APOSPC421172-5G APOSPC421172-250MG
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₄H₃BrF₂N₂
Molecular Weight: 196.981 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11558132
CAS-Nummer: 956477-67-1