1-(Tetrahydro-2h-pyran-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1h-indazol-4-ylboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1H-indazol-4-yl)boronic acid
PC421179-100MG PC421179-250MG
APOSPC421179-100MGEA 60.9 EUR
APOSPC421179-100MG APOSPC421179-250MG
1-(Tetrahydro-2h-pyran-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1h-indazol-4-ylboronic acid
1-(Tetrahydro-2h-pyran-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1h-indazol-4-ylboronic acid
Formel: C₁₃H₁₄BF₃N₂O₃
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD30609549
CAS-Nummer: 2374153-25-8