(1R,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanecarboxamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC421186-100MG PC421186-250MG
APOSPC421186-100MGEA 701 EUR
APOSPC421186-100MG APOSPC421186-250MG
(1R,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanecarboxamide 98%
(1R,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanecarboxamide
Formel: C₁₀H₉F₂NO
Molecular Weight: 197.181 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22380631
CAS-Nummer: 1006376-62-0