(E)-4-(2-Fluorophenyl)but-3-enoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC421190-100MG PC421190-1G PC421190-250MG
APOSPC421190-100MGEA 360 EUR
APOSPC421190-100MG APOSPC421190-1G APOSPC421190-250MG
(E)-4-(2-Fluorophenyl)but-3-enoic acid 98%
(E)-4-(2-Fluorophenyl)but-3-enoic acid
Formel: C₁₀H₉FO₂
Molecular Weight: 180,176 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18324916
CAS-Nummer: 127406-53-5