(S)-2-Chloro-1-(3,4-difluorophenyl)ethanol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC421194-1G PC421194-250MG PC421194-5G
APOSPC421194-1GEA 29 EUR
APOSPC421194-1G APOSPC421194-250MG APOSPC421194-5G
(S)-2-Chloro-1-(3,4-difluorophenyl)ethanol 99%
(S)-2-Chloro-1-(3,4-difluorophenyl)ethanol
Formel: C₈H₇ClF₂O
Molecular Weight: 192,59 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09863590
CAS-Nummer: 1006376-60-8